Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aspartyl aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aspartyl aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5940-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918829
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001306049.1
Aspartyl aminopeptidase Protein
Research Use Only
DNPEP
Recombinant Protein
E. coli
MQVAMNGKAR KEAVQTAAKE LLKFVNRSPS PFHAVAECRN RLLQAGFSEL KETEKWNIKP ESKYFMTRNS STIIAFAVGG QYVPGNGFSL IGAHTDSPCL RVKRRSRRSQ VGFQQVGVET YGGGIWSTWF DRDLTLAGRV IVKCPTSGRL EQQLVHVERP ILRIPHLAIH LQRNINENFG PNTEMHLVPI LATAIQEELE KGTPEPGPLN AVDERHHSVL MSLLCAHLGL SPKDIVEMEL CLADTQPAVL GGAYDEFIFA PRLDNLHSCF CALQALIDSC AGPGSLATEP HVRMVTLYDN EEVGSESAQG AQSLLTELVL RRISASCQHP TAFEEAIPKS FMISADMAHA VHPNYLDKHE ENHRPLFHKG PVIKVNSKQR YASNAVSEAL IREVANKVKV PLQDLMVRND TPCGTTIGPI LASRLGLRVL DLGSPQLAMH SIREMACTTG VLQTLTLFKG FFELFPSLSH NLLVD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23549
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol