Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASPA Protein
A cDNA sequence encoding the ASPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 4245.00€
Especificaciones
Nombre ASPA Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15946108 Ver documentos enQuireBio™
QP11089-5UG
5 μg 107.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
15936108 Ver documentos enQuireBio™
QP11089-20UG
20 μg 161.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
15926108 Ver documentos enQuireBio™
QP11089-1MG
1 mg 4245.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
ASPA Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSCHIA EEHIQKVAIF GGTHGNELTG VFLVKHWLEN GAEIQRTGLE VKPFITNPRA VKKCTRYIDC DLNRIFDLEN LGKKMSEDLP YEVRRAQEIN HLFGPKDSED SYDIIFDLHN TTSNMGCTLI LEDSRNNFLI QMFHYIKTSL APLPCYVYLIEHPSLKYATT RSIAKYPVGI EVGPQPQGVL RADILDQMRK MIKHALDFIH HFNEGKEFPP CAIEVYKIIE KVDYPRDENG EIAAIIHPNL QDQDWKPLHP GDPMFLTLDG KTIPLGGDCT VYPVFVNEAA YYEKKEAFAK TTKLTLNAKS IRCCLH