Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASL Protein
A cDNA sequence encoding the ASL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | ASL Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956098
|
enQuireBio™
QP11086-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946098
|
enQuireBio™
QP11086-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936098
|
enQuireBio™
QP11086-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ASL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ASL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASESGKLWG GRFVGAVDPI MEKFNASIAY DRHLWEVDVQ GSKAYSRGLE KAGLLTKAEM DQILHGLDKV AEEWAQGTFK LNSNDEDIHT ANERRLKELI GATAGKLHTG RSRNDQVVTD LRLWMRQTCS TLSGLLWELI RTMVDRAEAE RDVLFPGYTH LQRAQPIRWS HWILSHAVAL TRDSERLLEV RKRINVLPLG SGAIAGNPLG VDRELLRAEL NFGAITLNSM DATSERDFVA EFLFWASLCM THLSRMAEDL ILYCTKEFSF VQLSDAYSTG SSLMPQKKNP DSLELIRSKA GRVFGRCAGL LMTLKGLPST YNKDLQEDKE AVFEVSDTMS AVLQVATGVI STLQIHQENM GQALSPDMLA TDLAYYLVRK GMPFRQAHEA SGKAVFMAET KGVALNQLSL QELQTISPLF SGDVICVWDY GHSVEQYGAL GGTARSSVDW QIRQVRALLQ AQQA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |