Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASCC3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ASCC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2840.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001271200.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10973 |
Nombre | ASCC3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15966979
|
enQuireBio™
QP5683-EC-100UG |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986979
|
enQuireBio™
QP5683-EC-1MG |
1 mg |
2840.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976979
|
enQuireBio™
QP5683-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15996979
|
enQuireBio™
QP5683-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906989
|
enQuireBio™
QP5683-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916989
|
enQuireBio™
QP5683-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001271200.1 | |
ASCC3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10973 | |
Research Use Only | |
ASCC3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALPRLTGAL RSFSNVTKQD NYNEEVADLK IKRSKLHEQV LDLGLTWKKI IKFLNEKLEK SKMQSINEDL KDILHAAKQI EVNCPFQKRR LDGKEEDEKM SRASDRFRGL R | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |