Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASCC3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ASCC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5683-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916989
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001271200.1
ASCC3 Protein
Research Use Only
ASCC3
Recombinant Protein
E. coli
MALPRLTGAL RSFSNVTKQD NYNEEVADLK IKRSKLHEQV LDLGLTWKKI IKFLNEKLEK SKMQSINEDL KDILHAAKQI EVNCPFQKRR LDGKEEDEKM SRASDRFRGL R
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10973
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol