Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASB8 Protein
A cDNA sequence encoding the ASB8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 140461
Nombre ASB8 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ASB8
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15936088
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11082-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15926088
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11082-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15916088
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11082-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
140461
Research Use Only
ASB8
Human
His
The ASB8 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
ASB8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSSMWY IMQSIQSKYS LSERLIRTIA AIRSFPHDNV EDLIRGGADV NCTHGTLKPL HCACMVSDAD CVELLLEKGA EVNALDGYNR TALHYAAEKD EACVEVLLEY GANPNALDGN RDTPLHWAAF KNNAECVRAL LESGASVNAL DYNNDTPLSW AAMKGNLESV SILLDYGAEV RVINLIGQTP ISRLVALLVR GLGTEKEDSC FELLHRAVGH FELRKNGTMP REVARDPQLC EKLTVLCSAP GTLKTLARYA VRRSLGLQYL PDAVKGLPLP ASLKEYLLLL E
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.