missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arylsulfatase B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arylsulfatase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000037.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 411 |
Nombre | Arylsulfatase B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906949
|
enQuireBio™
QP5679-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946949
|
enQuireBio™
QP5679-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916949
|
enQuireBio™
QP5679-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936949
|
enQuireBio™
QP5679-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956949
|
enQuireBio™
QP5679-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926949
|
enQuireBio™
QP5679-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000037.2 | |
Arylsulfatase B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
411 | |
Research Use Only | |
ARSB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SGAGASRPPH LVFLLADDLG WNDVGFHGSR IRTPHLDALA AGGVLLDNYY TQPLCTPSRS QLLTGRYQIR TGLQHQIIWP CQPSCVPLDE KLLPQLLKEA GYTTHMVGKW HLGMYRKECL PTRRGFDTYF GYLLGSEDYY SHERCTLIDA LNVTRCALDF RDGEEVATGY KNMYSTNIFT KRAIALITNH PPEKPLFLYL ALQSVHEPLQ VPEEYLKPYD FIQDKNRHHY AGMVSLMDEA VGNVTAALKS SGLWNNTVFI FSTDNGGQTL AGGNNWPLRG RKWSLWEGGV RGVGFVASPL LKQKGVKNRE LIHISDWLPT LVKLARGHTN GTKPLDGFDV WKTISEGSPS PRIELLHNID PNFVDSSPCP RNSMAPAKDD SSLPEYSAFN TSVHAAIRHG NWKLLTGYPG CGYWFPPPSQ YNVSEIPSSD PPTKTLWLFD IDRDPEERHD LSREYPHIVT KLLSRLQFYH KHSVPVYFPA QDPRCDPKAT GVWGPWM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |