Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arylamine N-acetyltransferase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6405-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000006.2
Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein
Research Use Only
NAT2
Recombinant Protein
E. coli
MDIEAYFERI GYKNSRNKLD LETLTDILEH QIRAVPFENL NMHCGQAMEL GLEAIFDHIV RRNRGGWCLQ VNQLLYWALT TIGFQTTMLG GYFYIPPVNK YSTGMVHLLL QVTIDGRNYI VDAGSGSSSQ MWQPLELISG KDQPQVPCIF CLTEERGIWY LDQIRREQYI TNKEFLNSHL LPKKKHQKIY LFTLEPRTIE DFESMNTYLQ TSPTSSFITT SFCSLQTPEG VYCLVGFILT YRKFNYKDNT DLVEFKTLTE EEVEEVLKNI FKISLGRNLV PKPGDGSLTI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol