Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arylamine N-acetyltransferase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000006.2
ID de gen (Entrez) 10
Nombre Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6405-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16063080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6405-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16053080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6405-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6405-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6405-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093080
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6405-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000006.2
Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10
Research Use Only
NAT2
Recombinant Protein
E. coli
MDIEAYFERI GYKNSRNKLD LETLTDILEH QIRAVPFENL NMHCGQAMEL GLEAIFDHIV RRNRGGWCLQ VNQLLYWALT TIGFQTTMLG GYFYIPPVNK YSTGMVHLLL QVTIDGRNYI VDAGSGSSSQ MWQPLELISG KDQPQVPCIF CLTEERGIWY LDQIRREQYI TNKEFLNSHL LPKKKHQKIY LFTLEPRTIE DFESMNTYLQ TSPTSSFITT SFCSLQTPEG VYCLVGFILT YRKFNYKDNT DLVEFKTLTE EEVEEVLKNI FKISLGRNLV PKPGDGSLTI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.