Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin Protein
A cDNA sequence encoding the Artemin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | Artemin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The activity is determined by the dose-dependent proliferation of the SH-SY5Y cell line and is typically 4-8 ng/mL. The activity can also be determined by its ability to promote survival and neurite outgrowth. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924138
|
enQuireBio™
QP10524-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914138
|
enQuireBio™
QP10524-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904138
|
enQuireBio™
QP10524-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Artemin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The activity is determined by the dose-dependent proliferation of the SH-SY5Y cell line and is typically 4-8 ng/mL. The activity can also be determined by its ability to promote survival and neurite outgrowth. | |
Human | |
Untagged | |
Artemin was lyophilized after extensive dialysis against 10mM sodium citrate pH 4.5 and 25mM sodium chloride. |