Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin / ARTN Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5330-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15935919
  • 505.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
07-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001129687.1
Artemin / ARTN Protein
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG
9048
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Artn
Human
Untagged
10 mM sodium citrate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5