missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ARL5B Protein

A cDNA sequence encoding the ARL5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11074-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15986058

  • 212.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

ARL5B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGLIFAKLWS LFCNQEHKVI IVGLDNAGKT TILYQFLMNE VVHTSPTIGS NVEEIVVKNT HFLMWDIGGQ ESLRSSWNTY YSNTEFIILV VDSIDRERLA ITKEELYRML AHEDLRKAAV LIFANKQDMK GCMTAAEISK YLTLSSIKDH PWHIQSCCAL TGEGLCQGLE WMTSRIGVR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ARL5B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM EDTA.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales