Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARL14 Protein
A cDNA sequence encoding the ARL14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre ARL14 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15946048
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11069-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15936048
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11069-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15926048
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11069-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
ARL14 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ARL14 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 40% glycerol, 200mM NaCl and 1mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLGSKNPQ TKQAQVLLLG LDSAGKSTLL YKLKLAKDIT TIPTIGFNVE MIELERNLSL TVWDVGGQEK MRTVWGCYCE NTDGLVYVVD STDKQRLEES QRQFEHILKN EHIKNVPVVL LANKQDMPGA LTAEDITRMF KVKKLCSDRN WYVQPCCALT GEGLAQGFRK LTGFVKSHMK SRGDTLAFFK QN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.