missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARHGDIB Protein
A cDNA sequence encoding the ARHGDIB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Nombre | ARHGDIB Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906038
|
enQuireBio™
QP11065-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926038
|
enQuireBio™
QP11065-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916038
|
enQuireBio™
QP11065-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ARHGDIB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
GST | |
The ARHGDIB solution (1 mg/1ml) contains phosphate-buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPILGYWKI KGLVQPTRLL LEYLEEKYEE HLYERDEGDK WRNKKFELGL EFPNLPYYID GDVKLTQSMA IIRYIADKHN MLGGCPKERA EISMLEGAVL DIRYGVSRIA YSKDFETLKV DFLSKLPEML KMFEDRLCHK TYLNGDHVTH PDFMLYDALD VVLYMDPMCL DAFPKLVCFK KRIEAIPQID KYLKSSKYIA WPLQGWQATF GGGDHPPKSD LVPRGSHMTE KAPEPHVEED DDDELDSKLN YKPPPQKSLK ELQEMDKDDE SLIKYKKTLL GDGPVVTDPK APNVVVTRLT LVCESAPGPI TMDLTGDLEA LKKETIVLKE GSEYRVKIHF KVNRDIVSGL KYVQHTYRTG VKVDKATFMV GSYGPRPEEY EFLTPVEEAP KGMLARGTYH NKSFFTDDDK QDHLSWEWNL SIKKEWTE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |