Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arginase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arginase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5675-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916919
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000036.2
Arginase 1 Protein
Research Use Only
ARG1
Recombinant Protein
E. coli
MSAKSRTIGI IGAPFSKGQP RGGVEEGPTV LRKAGLLEKL KEQECDVKDY GDLPFADIPN DSPFQIVKNP RSVGKASEQL AGKVAEVKKN GRISLVLGGD HSLAIGSISG HARVHPDLGV IWVDAHTDIN TPLTTTSGNL HGQPVSFLLK ELKGKIPDVP GFSWVTPCIS AKDIVYIGLR DVDPGEHYIL KTLGIKYFSM TEVDRLGIGK VMEETLSYLL GRKKRPIHLS FDVDGLDPSF TPATGTPVVG GLTYREGLYI TEEIYKTGLL SGLDIMEVNP SLGKTPEEVT RTVNTAVAIT LACFGLAREG NHKPIDYLNP PK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
383
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol