missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ARFIP1 Protein

A cDNA sequence encoding the ARFIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11062-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15916028

  • 1815.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

27236
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQESPK NSAAEIPVTS NGEVDDSREH SFNRDLKHSL PSGLGLSETQ ITSHGFDNTK EGVIEAGAFQ GSPAPPLPSV MSPSRVAASR LAQQGSDLIV PAGGQRTQTK SGPVILADEI KNPAMEKLEL VRKWSLNTYK CTRQIISEKL GRGSRTVDLE LEAQIDILRD NKKKYENILK LAQTLSTQLF QMVHTQRQLG DAFADLSLKS LELHEEFGYN ADTQKLLAKN GETLLGAINF FIASVNTLVN KTIEDTLMTV KQYESARIEY DAYRTDLEEL NLGPRDANTL PKIEQSQHLF QAHKEKYDKM RNDVSVKLKF LEENKVKVLH NQLVLFHNAI AAYFAGNQKQ LEQTLKQFHI KLKTPGVDAP SWLEEQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ARFIP1 Protein
Research Use Only
ARFIP1
Human
His
ARFIP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales