Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARFIP1 Protein
A cDNA sequence encoding the ARFIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 27236 |
---|---|
Nombre | ARFIP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ARFIP1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936028
|
enQuireBio™
QP11062-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926028
|
enQuireBio™
QP11062-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916028
|
enQuireBio™
QP11062-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
27236 | |
Research Use Only | |
ARFIP1 | |
Human | |
His | |
ARFIP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
ARFIP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQESPK NSAAEIPVTS NGEVDDSREH SFNRDLKHSL PSGLGLSETQ ITSHGFDNTK EGVIEAGAFQ GSPAPPLPSV MSPSRVAASR LAQQGSDLIV PAGGQRTQTK SGPVILADEI KNPAMEKLEL VRKWSLNTYK CTRQIISEKL GRGSRTVDLE LEAQIDILRD NKKKYENILK LAQTLSTQLF QMVHTQRQLG DAFADLSLKS LELHEEFGYN ADTQKLLAKN GETLLGAINF FIASVNTLVN KTIEDTLMTV KQYESARIEY DAYRTDLEEL NLGPRDANTL PKIEQSQHLF QAHKEKYDKM RNDVSVKLKF LEENKVKVLH NQLVLFHNAI AAYFAGNQKQ LEQTLKQFHI KLKTPGVDAP SWLEEQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |