Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARF5 / ADP-ribosylation factor 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ARF5 / ADP-ribosylation factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8337-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054091
  • 1180.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001653.1
ARF5 / ADP-ribosylation factor 5 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
381
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ARF5
Recombinant Protein
E. coli
GLTVSALFSR IFGKKQMRIL MVGLDAAGKT TILYKLKLGE IVTTIPTIGF NVETVEYKNI CFTVWDVGGQ DKIRPLWRHY FQNTQGLIFV VDSNDRERVQ ESADELQKML QEDELRDAVL LVFANKQDMP NAMPVSELTD KLGLQHLRSR TWYVQATCAT QGTGLYDGLD WLSHELSKR