missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ARF3 / ADP-ribosylation factor 3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ARF3 / ADP-ribosylation factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001650.1
ID de gen (Entrez) 377
Nombre ARF3 / ADP-ribosylation factor 3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15986899
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5673-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15906909
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5673-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15996899
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5673-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15916909
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5673-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15926909
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5673-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15936909
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5673-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001650.1
ARF3 / ADP-ribosylation factor 3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
377
Research Use Only
ARF3
Recombinant Protein
E. coli
GNIFGNLLKS LIGKKEMRIL MVGLDAAGKT TILYKLKLGE IVTTIPTIGF NVETVEYKNI SFTVWDVGGQ DKIRPLWRHY FQNTQGLIFV VDSNDRERVN EAREELMRML AEDELRDAVL LVFANKQDLP NAMNAAEITD KLGLHSLRHR NWYIQATCAT SGDGLYEGLD WLANQLKNKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications