Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARF3 / ADP-ribosylation factor 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ARF3 / ADP-ribosylation factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5673-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916909
  • 726.00€ / 200 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001650.1
ARF3 / ADP-ribosylation factor 3 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
377
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ARF3
Recombinant Protein
E. coli
GNIFGNLLKS LIGKKEMRIL MVGLDAAGKT TILYKLKLGE IVTTIPTIGF NVETVEYKNI SFTVWDVGGQ DKIRPLWRHY FQNTQGLIFV VDSNDRERVN EAREELMRML AEDELRDAVL LVFANKQDLP NAMNAAEITD KLGLHSLRHR NWYIQATCAT SGDGLYEGLD WLANQLKNKK
Videos