Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aquaporin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aquaporin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5671-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916889
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_932766.1
Aquaporin-1 Protein
Research Use Only
AQP1
Recombinant Protein
E. coli
GALAVLIYDF ILAPRSSDLT DRVKVWTSGQ VEEYDLDADD INSRVEMKPK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
358
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol