Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptotic protease-activating factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptotic protease-activating factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre Apoptotic protease-activating factor 1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16047381 Ver documentos enQuireBio™
QP8984-YE-10UG
10 μg 287.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16087381 Ver documentos enQuireBio™
QP8984-YE-50UG
50 μg 416.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16037381 Ver documentos enQuireBio™
QP8984-YE-100UG
100 μg 720.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16067381 Ver documentos enQuireBio™
QP8984-YE-200UG
200 μg 1190.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16077381 Ver documentos enQuireBio™
QP8984-YE-500UG
500 μg 2060.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16057381 Ver documentos enQuireBio™
QP8984-YE-1MG
1 mg 3175.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Apoptotic protease-activating factor 1 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001151.1
Recombinant Protein
Yeast
SGITSYVRTV LCEGGVPQRP VVFVTRKKLV NAIQQKLSKL KGEPGWVTIH GMAGCGKSVL AAEAVRDHSL LEGCFPGGVH WVSVGKQDKS GLLMKLQNLC TRLDQDESFS QRLPLNIEEA KDRLRILMLR KHPRSLLILD DVWDSWVLKA FDSQCQILLT TRDKSVTDSV MGPKYVVPVE SSLGKEKGLE ILSLFVNMKK ADLPEQAHSI IKECKGSPLV VSLIGALLRD FPNRWEYYLK QLQNKQFKRI RKSSSYDYEA LDEAMSISVE MLREDIKDYY TDLSILQKDV KVPTKVLCIL WDMETEEVED IL
317
APAF1