Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) APOM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5669-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916879
  • 726.00€ / 200 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001243098.1
APOM Protein
200 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
55937
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
APOM
Recombinant Protein
E. coli
MFHQIWAALL YFYGIILNSI YQCPEHSQLT TLGVDGKEFP EVHLGQWYFI AGAAPTKEEL ATFDPVDNIV FNMAAGSAPM QLHLRATIRM KDGLCVPRKW IYHLTEGSTD LRTEGRPDMK TELFSSSCPG GIMLNETGQG YQRFLLYNRS PHPPEKCVEE FKSLTSCLDS KAFLLTPRNQ EACELSNN
Videos