Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein C-III Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein C-III, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5666-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936849
  • 234.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
01-04-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_000031.1
Apolipoprotein C-III Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
345
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
APOC3
Recombinant Protein
E. coli
SEAEDASLLS FMQGYMKHAT KTAKDALSSV QESQVAQQAR GWVTDGFSSL KDYWSTVKDK FSEFWDLDPE VRPTSAVAA