Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein C-III Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein C-III, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5666-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916849
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000031.1
Apolipoprotein C-III Protein
Research Use Only
APOC3
Recombinant Protein
E. coli
SEAEDASLLS FMQGYMKHAT KTAKDALSSV QESQVAQQAR GWVTDGFSSL KDYWSTVKDK FSEFWDLDPE VRPTSAVAA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
345
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol