Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein C-II Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein C-II, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5665-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916839
  • 253.00€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_000474.2
Apolipoprotein C-II Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
344
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
APOC2
Recombinant Protein
E. coli
TQQPQQDEMP SPTFLTQVKE SLSSYWESAK TAAQNLYEKT YLPAVDEKLR DLYSKSTAAM STYTGIFTDQ VLSVLKGEE
Videos