missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOL4 Protein
A cDNA sequence encoding the APOL4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 80832 |
---|---|
Nombre | APOL4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | APOL4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926008
|
enQuireBio™
QP11055-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916008
|
enQuireBio™
QP11055-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906008
|
enQuireBio™
QP11055-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
80832 | |
Research Use Only | |
APOL4 | |
Human | |
His | |
APOH protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
APOL4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGSWVQL ITSVGVQQNH PGWTVAGQFQ EKKRFTEEVI EYFQKKVSPV HLKILLTSDE AWKRFVRVAE LPREEADALY EALKNLTPYV AIEDKDMQQK EQQFREWFLK EFPQIRWKIQ ESIERLRVIA NEIEKVHRGC VIANVVSGST GILSVIGVML APFTAGLSLS ITAAGVGLGI ASATAGIASS IVENTYTRSA ELTASRLTAT STDQLEALRD ILRDITPNVL SFALDFDEAT KMIANDVHTL RRSKATVGRP LIAWRYVPIN VVETLRTRGA PTRIVRKVAR NLGKATSGVL VVLDVVNLVQ DSLDLHKGAK SESAESLRQW AQELEENLNE LTHIHQSLKA G | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |