Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOE3 Protein
A cDNA sequence encoding the APOE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
187.00€ - 570.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 348
Nombre APOE3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen APOE
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944128
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10522-100UG
100 μg
187.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15964128
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10522-500UG
500 μg
402.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15954128
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10522-1MG
1 mg
570.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
348
Research Use Only
APOE
Recombinant Protein
E. coli
MHHHHHHKVE QAVETEPEPE LRQQTEWQSG QRWELALGRF WDYLRWVQTL SEQVQEELLS SQVTQELRAL MDETMKELKA YKSELEEQLT PVAEETRARL SKELQAAQAR LGADMEDVCG RLVQYRGEVQ AMLGQSTEEL RVRLASHLRK LRKRLLRDAD DLQKRLAVYQ AGAREGAERG LSAIRERLGP LVEQGRVRAA TVGSLAGQPL QERAQAWGER LRARMEEMGS RTRDRLDEVK EQVAEVRAKL EEQAQQIRLQ AEAFQARLKS WFEPLVEDMQ RQWAGLVEKV QAAVGTSAAP VPSDNH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
APOE3 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Immobilized rHuApoE3 binds to rMuVLDLR with EC50 less than 0.4microg/ml.
Human
His
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in PBS.