Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOD Protein
A cDNA sequence encoding the APOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 347 |
---|---|
Nombre | APOD Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | APOD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945988
|
enQuireBio™
QP11050-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925988
|
enQuireBio™
QP11050-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935988
|
enQuireBio™
QP11050-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
347 | |
Research Use Only | |
APOD | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
APOD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
QAFHLGKCPN PPVQENFDVN KYLGRWYEIE KIPTTFENGR CIQANYSLME NGKIKVLNQE LRADGTVNQI EGEATPVNLT EPAKLEVKFS WFMPSAPYWI LATDYENYAL VYSCTCIIQL FHVDFAWILA RNPNLPPETV DSLKNILTSN NIDVKKMTVT DQVNCPKLSH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |