missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APMAP Protein
A cDNA sequence encoding the APMAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | APMAP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925958
|
enQuireBio™
QP11041-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915958
|
enQuireBio™
QP11041-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905958
|
enQuireBio™
QP11041-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
APMAP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
APMAP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSESPIDPQ PLSFKEPPLL LGVLHPNTKL RQAERLFENQ LVGPESIAHI GDVMFTGTAD GRVVKLENGE IETIARFGSG PCKTRDDEPV CGRPLGIRAG PNGTLFVADA YKGLFEVNPW KREVKLLLSS ETPIEGKNMS FVNDLTVTQD GRKIYFTDSS SKWQRRDYLL LVMEGTDDGR LLEYDTVTRE VKVLLDQLRF PNGVQLSPAE DFVLVAETTM ARIRRVYVSG LMKGGADLFV ENMPGFPDNI RPSSSGGYWV GMSTIRPNPG FSMLDFLSER PWIKRMIFKL FSQETVMKFV PRYSLVLELS DSGAFRRSLH DPDGLVATYI SEVHEHDGHLYLGSFRSPFL CRLSLQAV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |