Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8334-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054071
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
20-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001146.2
ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6 Protein
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
309
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ANXA6
Recombinant Protein
E. coli
AKPAQGAKYR GSIHDFPGFD PNQDAEALYT AMKGFGSDKE AILDIITSRS NRQRQEVCQS YKSLYGKDLI ADLKYELTGK FERLIVGLMR PPAYCDAKEI KDAISGIGTD EKCLIEILAS RTNEQMHQLV AAYKDAYERD LEADIIGDTS GHFQKMLVVL LQGTREEDDV VSEDLVQQDV QDLYEAGELK WGTDEAQFIY ILGNRSKQHL RLVFDEYLKT TGKPIEASIR GELSGDFEKL MLAV