Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001145.1
ID de gen (Entrez) 308
Nombre ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16077371
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8982-YE-100UG
100 μg
920.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16017381
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8982-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16087371
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8982-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16007381
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8982-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16027381
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8982-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16097371
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8982-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001145.1
ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
308
Research Use Only
ANXA5
Recombinant Protein
Yeast
AQVLRGTVTD FPGFDERADA ETLRKAMKGL GTDEESILTL LTSRSNAQRQ EISAAFKTLF GRDLLDDLKS ELTGKFEKLI VALMKPSRLY DAYELKHALK GAGTNEKVLT EIIASRTPEE LRAIKQVYEE EYGSSLEDDV VGDTSGYYQR MLVVLLQANR DPDAGIDEAQ VEQDAQALFQ AGELKWGTDE EKFITIFGTR SVSHLRKVFD KYMTISGFQI EETIDRETSG NLEQLLLAVV KSIRSIPAYL AETLYYAMKG AGTDDHTLIR VMVSRSEIDL FNIRKEFRKN FATSLYSMIK GDTSGDYKKA LLLLCGEDD
Greater than 89.50% as determined by SDS-PAGE.