missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA4 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | ANXA4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915938
|
enQuireBio™
QP11034-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995928
|
enQuireBio™
QP11034-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905938
|
enQuireBio™
QP11034-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ANXA4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The ANXA4 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 20% glycerol, 0.2M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAMATKGGTV KAASGFNAME DAQTLRKAMK GLGTDEDAII SVLAYRNTAQ RQEIRTAYKS TIGRDLIDDL KSELSGNFEQ VIVGMMTPTV LYDVQELRRA MKGAGTDEGC LIEILASRTP EEIRRISQTY QQQYGRSLED DIRSDTSFMF QRVLVSLSAG GRDEGNYLDD ALVRQDAQDL YEAGEKKWGT DEVKFLTVLC SRNRNHLLHV FDEYKRISQK DIEQSIKSET SGSFEDALLA IVKCMRNKSA YFAEKLYKSM KGLGTDDNTL IRVMVSRAEI DMLDIRAHFK RLYGKSLYSF IKGDTSGDYR KVLLVLCGGD D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |