Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANTXR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANTXR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8977-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057361
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060623.2
ANTXR1 Protein
Research Use Only
Antxr1
Recombinant Protein
Yeast
EDGGPACYGG FDLYFILDKS GSVLHHWNEI YYFVEQLAHK FISPQLRMSF IVFSTRGTTL MKLTEDREQI RQGLEELQKV LPGGDTYMHE GFERASEQIY YENRQGYRTA SVIIALTDGE LHEDLFFYSE REANRSRDLG AIVYCVGVKD FNETQLARIA DSKDHVFPVN DGFQALQGII HSILKKSCIE ILAAEPSTIC AGESFQVVVR GNGFRHARNV DRVLCSFKIN DSVTLNEKPF SVEDTYLLCP APILKEVGMK AALQVSMNDG LSFISSSVII TTTHCSDGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84168
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol