Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5655-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003559.2
Annexin A9 Protein
Research Use Only
ANXA9
Recombinant Protein
E. coli
MAPSLTQEIL SHLGLASKTA AWGTLGTLRT FLNFSVDKDA QRLLRAITGQ GVDRSAIVDV LTNRSREQRQ LISRNFQERT QQDLMKSLQA ALSGNLERIV MALLQPTAQF DAQELRTALK ASDSAVDVAI EILATRTPPQ LQECLAVYKH NFQVEAVDDI TSETSGILQD LLLALAKGGR DSYSGIIDYN LAEQDVQALQ RAEGPSREET WVPVFTQRNP EHLIRVFDQY QRSTGQELEE AVQNRFHGDA QVALLGLASV IKNTPLYFAD KLHQALQETE PNYQVLIRIL ISRCETDLLS IRAEFRKKFG KSLYSSLQDA VKGDCQSALL ALCRAEDM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8416
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol