Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A8-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A8-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7711-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001092315.2
Annexin A8-like protein 1
Research Use Only
ANXA8L2
Recombinant Protein
E. coli
MAWWKAWIEQ EGVTVKSSSH FNPDPDAETL YKAMKGIGVG SQLLSHQAAA FAFPSSALTS VSPWGQQGHL CCNPAGTNEQ AIIDVLTKRS NTQRQQIAKS FKAQFGKDLT ETLKSELSGK FERLIVALMY PPYRYEAKEL HDAMKGSRDD VSSFVDPALA LQDAQDLYAA GEKIRGTDEM KFITILCTRS ATHLLRVKCT QNLHSYFAER LYYAMKGAGT RDGTLIRNIV SRSEIDLNLI KCHFKKMYGK TLSSMIMEDT SGDYKNALLS LVGSDP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
728113
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol