Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8890-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005130.1
Annexin A3 Protein
Research Use Only
ANXA3
Recombinant Protein
E. coli
WVGHRGTVRD YPDFSPSVDA EAIQKAIRGI GTDEKMLISI LTERSNAQRQ LIVKEYQAAY GKELKDDLKG DLSGHFEHLM VALVTPPAVF DAKQLKKSMK GAGTNEDALI EILTTRTSRQ MKDISQAYYT VYKKSLGDDI SSETSGDFRK ALLTLADGRR DESLKVDEHL AKQDAQILYK AGENRWGTDE DKFTEILCLR SFPQLKLTFD EYRNISQKDI VDSIKGELSG HFEDLLLAIV NCVRNTPAFL AERLHRALKG IGTDEFTLNR IMVSRSEIDL LDIRTEFKKH YGYSLYSAIK SDTSGDYEIT LLKICGGD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
306
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol