Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
570.00€ - 1600.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001002857.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 302 |
Nombre | Annexin A2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926759
|
enQuireBio™
QP5652-MA-20UG |
20 μg |
570.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936759
|
enQuireBio™
QP5652-MA-50UG |
50 μg |
1135.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916759
|
enQuireBio™
QP5652-MA-100UG |
100 μg |
1600.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001002857.1 | |
Annexin A2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
302 | |
Research Use Only | |
ANXA2 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
STVHEILCKL SLEGDHSTPP SAYGSVKAYT NFDAERDALN IETAIKTKGV DEVTIVNILT NRSNAQRQDI AFAYQRRTKK ELASALKSAL SGHLETVILG LLKTPAQYDA SELKASMKGL GTDEDSLIEI ICSRTNQELQ EINRVYKEMY KTDLEKDIIS DTSGDFRKLM VALAKGRRAE DGSVIDYELI DQDARDLYDA GVKRKGTDVP KWISIMTERS VPHLQKVFDR YKSYSPYDML ESIRKEVKGD LENAFLNLVQ CIQNKPLYFA DRLYDSMKGK GTRDKVLIRI MVSRSEVDML KIRSEFKRKY GKSLYYYIQQ DTKGDYQKAL LYLCGGDD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |