Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANKRD54 Protein
A cDNA sequence encoding the ANKRD54 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 129138 |
---|---|
Nombre | ANKRD54 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ANKRD54 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945908
|
enQuireBio™
QP11025-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935908
|
enQuireBio™
QP11025-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925908
|
enQuireBio™
QP11025-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
129138 | |
Research Use Only | |
ANKRD54 | |
Human | |
His | |
ANKRD54 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
ANKRD54 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAAGD ADDEPRSGHS SSEGECAVAP EPLTDAEGLF SFADFGSALG GGGAGLSGRA SGGAQSPLRY LHVLWQQDAE PRDELRCKIP AGRLRRAARP HRRLGPTGKE VHALKRLRDS ANANDVETVQ QLLEDGADPC AADDKGRTAL HFASCNGNDQ IVQLLLDHGA DPNQRDGLGN TPLHLAACTN HVPVITTLLR GGARVDALDR AGRTPLHLAK SKLNILQEGH AQCLEAVRLE VKQIIHMLRE YLERLGQHEQ RERLDDLCTR LQMTSTKEQV DEVTDLLASF TSLSLQMQSM EKR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |