Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL6 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 83854
Nombre ANGPTL6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ANGPTL6
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925898
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11021-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15915898
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11021-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15905898
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11021-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
83854
Research Use Only
ANGPTL6
Human
His
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from a 0.5 mg/ml solution containing 0.05M Acetate buffer pH 4.0.
ANGPTL6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS RAGAPRCTYT FVLPPQKFTG AVCWSGPAST RATPEAANAS ELAALRMRVG RHEELLRELQ RLAAADGAVA GEVRALRKES RGLSARLGQL RAQLQHEAGP GAGPGADLGA EPAAALALLG ERVLNASAEA QRAAARFHQL DVKFRELAQL VTQQSSLIAR LERLCPGGAG GQQQVLPPPP LVPVVPVRLV GSTSDTSRML DPAPEPQRDQ TQRQQEPMAS PMPAGHPAVP TKPVGPWQDC AEARQAGHEQ SGVYELRVGR HVVSVWCEQQ LEGGGWTVIQ RRQDGSVNFF TTWQHYKAGF GRPDGEYWLG LEPVYQLTSR GDHELLVLLE DWGGRGARAH YDGFSLEPES DHYRLRLGQY HGDAGDSLSW HNDKPFSTVD RDRDSYSGNC ALYQRGGWWY HACAHSNLNG VWHHGGHYRS RYQDGVYWAE FRGGAYSLRK AAMLIRPLKL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.