Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL3 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 27329
Nombre ANGPTL3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ANGPTL3
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925888
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11018-HIS-EC-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15915888
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11018-HIS-EC-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15995878
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11018-HIS-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15905888
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11018-HIS-1MG
1 mg
7270.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
27329
Research Use Only
ANGPTL3
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.
ANGPTL3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
SRIDQDNSSF DSLSPEPKSR FAMLDDVKIL ANGLLQLGHG LKDFVHKTKG QINDIFQKLN IFDQSFYDLS LQTSEIKEEE KELRRTTYKL QVKNEEVKNM SLELNSKLES LLEEKILLQQ KVKYLEEQLT NLIQNQPETP EHPEVTSLKT FVEKQDNSIK DLLQTVEDQY KQLNQQHSQI KEIENQLRRT SIQEPTEISL SSKPRAPRTT PFLQLNEIRN VKHDGIPAEC TTIYNRGEHT SGMYAIRPSN SQVFHVYCDV ISGSPWTLIQ HRIDGSQNFN ETWENYKYGF GRLDGEFWLG LEKIYSIVKQ SNYVLRIELE DWKDNKHYIE YSFYLGNHET NYTLHLVAIT GNVPNAIPEN KDLVFSTWDH KAKGHFNCPE GYSGGWWWHD ECGENNLNGK YNKPRAKSKP ERRRGLSWKS QNGRLYSIKS TKMLIHPTDS ESFEHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.