Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Angiopoietin-like 7 Biotin Protein
Beschreibung
The Recombinant Human Angiopoietin-like 7 Biotin Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Angiopoietin-like 7 Biotin Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | O43827 |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and NaCl |
| Gene ID (Entrez) | 10218 |
| Molecular Weight (g/mol) | 39kDa (unlabeled) |
| Name | Angiopoietin-like Protein 7/ANGPTL7 |
| Preparation Method | Reconstitute at 100μg/mL in PBS. |
| Quality Control Testing | SDS-PAGE: >110kDa, reducing conditions |
| Quantity | 25 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Angiopoietin-like Protein 7/ANGPTL7 protein Gln27-Pro346,with a C-terminal 10-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?