Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Anamorsin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Anamorsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7733-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001295276.1
Anamorsin Protein
Research Use Only
CIAPIN1
Recombinant Protein
E. coli
MADFGISAGQ FVAVVWDKSS PVEALKGLVD KLQALTGNEG RVSVENIKQL LQSAHKESSF DIILSGLVPG STTLHSAEIL AEIARILRPG GCLFLKEPVE TAVDNNSKVK TASKLCSALT LSGLVEVKEL QREPLTPEEV QSVREHLGHE SDNLLFVQIT GKKPNFEVGS SRQLKLSITK KSSPSVKPAV DPAAAKLWTL SANDMEDDSM DLIDSDELLD PEDLKKPDPA SLRAASCGEG KKRKACKNCT CGLAEELEKE KSREQMSSQP KSACGNCYLG DAFRCASCPY LGMPAFKPGE KVLLSDSNLH DA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57019
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol