missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMT Protein
A cDNA sequence encoding the AMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | AMT Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925878
|
enQuireBio™
QP11015-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915878
|
enQuireBio™
QP11015-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905878
|
enQuireBio™
QP11015-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
AMT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
AMT protein solution (1 mg/ml) in Phosphate Buffered Saline, 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAQEVLRR TPLYDFHLAH GGKMVAFAGW SLPVQYRDSH TDSHLHTRQH CSLFDVSHML QTKILGSDRV KLMESLVVGD IAELRPNQGT LSLFTNEAGG ILDDLIVTNT SEGHLYVVSN AGCWEKDLAL MQDKVRELQN QGRDVGLEVL DNALLALQGP TAAQVLQAGV ADDLRKLPFM TSAVMEVFGV SGCRVTRCGY TGEDGVEISV PVAGAVHLAT AILKNPEVKL AGLAARDSLR LEAGLCLYGN DIDEHTTPVE GSLSWTLGKR RRAAMDFPGA KVIVPQLKGR VQRRRVGLMC EGAPMRAHSP ILNMEGTKIG TVTSGCPSPS LKKNVAMGYV PCEYSRPGTM LLVEVRRKQQ MAVVSKMPFV PTNYYTLK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |