Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Amelogenin, X isoform Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Amelogenin, X isoform, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8035-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052291
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001133.1
Amelogenin, X isoform Protein
Research Use Only
AMELX
Recombinant Protein
E. coli
MPLPPHPGHP GYINFSYEVL TPLKWYQSIR PPYPSYGYEP MGGWLHHQII PVLSQQHPPT HTLQPHHHIP VVPAQQPVIP QQPMMPVPGQ HSMTPIQHHQ PNLPPPAQQP YQPQPVQPQP HQPMQPQPPV HPMQPLPPQP PLPPMFPMQP LPPMLPDLTL EAWPSTDKTK REEVD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
265
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol