Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ameloblastin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ameloblastin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9909-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057603.1
Ameloblastin Protein
Research Use Only
AMBN
Recombinant Protein
Yeast
VPFFPQQSGT PGMASLSLET MRQLGSLQRL NTLSQYSRYG FGKSFNSLWM HGLLPPHSSL PWMRPREHET QQYEYSLPVH PPPLPSQPSL KPQQPGLKPF LQSAAATTNQ ATALKEALQP PIHLGHLPLQ EGELPLVQQQ VAPSDKPPKP ELPGVDFADP QGPSLPGMDF PDPQGPSLPG LDFADPQGST IFQIARLISH GPMPQNKQSP LYPGMLYVPF GANQLNAPAR LGIMSSEEVA GGREDPMAYG AMFPGFGGMR PGFEGMPHNP AMGGDFTLEF DSPVAATKGP ENEEGGAQGS PMPEANPDNL ENPAFLTELE PAPHAGLLAL PKDDIPGLPR SPSGKMKGLP SVTPAAADPL MTPELADVYR TYDADMTTSV DFQEEATMDT TMAPNSLQTS MPGNKAQEPE MMHDAWHFQE P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
258
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol