Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMBP Protein
A cDNA sequence encoding the AMBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre AMBP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11009-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11009-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11009-HIS-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
AMBP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Lyophilized from 0.02M NH4HCO3.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRSLGALLLL LSACLAVSAG PVPTPPDNIQ VQENFNISRI YGKWYNLAIG STCPWLKKIM DRMTVSTLVL GEGATEAEIS MTSTRWRKGV CEETSGAYEK TDTDGKFLYH KSKWNITMES YVVHTNYDEY AIFLTKKFSR HHGPTITAKL YGRAPQLRET LLQDFRVVAQ GVGIPEDSIF TMADRGECVP GEQEPEPILI PRVRRAVLPQ EEEGSGGGQL VTEVTKKEDS CQLGYSAGPC MGMTSRYFYN GTSMACETFQ YGGCMGNGNN FVTEKECLQT CRTVAACNLP IVRGPCRAFI QLWAFDAVKG KCVLFPYGGC QGNGNKFYSE KECREYCGVP GDGDEELLRF SN
Greater than 96.0%.