missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMBP Protein
A cDNA sequence encoding the AMBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 695.00€
Especificaciones
Nombre | AMBP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915858
|
enQuireBio™
QP11009-20UG |
20 μg |
137.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995848
|
enQuireBio™
QP11009-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905858
|
enQuireBio™
QP11009-1MG |
1 mg |
695.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
AMBP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from 0.02M NH4HCO3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MRSLGALLLL LSACLAVSAG PVPTPPDNIQ VQENFNISRI YGKWYNLAIG STCPWLKKIM DRMTVSTLVL GEGATEAEIS MTSTRWRKGV CEETSGAYEK TDTDGKFLYH KSKWNITMES YVVHTNYDEY AIFLTKKFSR HHGPTITAKL YGRAPQLRET LLQDFRVVAQ GVGIPEDSIF TMADRGECVP GEQEPEPILI PRVRRAVLPQ EEEGSGGGQL VTEVTKKEDS CQLGYSAGPC MGMTSRYFYN GTSMACETFQ YGGCMGNGNN FVTEKECLQT CRTVAACNLP IVRGPCRAFI QLWAFDAVKG KCVLFPYGGC QGNGNKFYSE KECREYCGVP GDGDEELLRF SN | |
Greater than 96.0%. |