Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human alpha-Synuclein Active, Monomer, (Type 2) Protein
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-54786-0.1MG
Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg
Código de producto. 18213811
  • 571.26€ / 0.10 miligramo
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE, Western Blot
0.1 mg
Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles
PBS pH 4.7
6622
E. coli
Human
Ion exchange chromatography