Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alpha-L-iduronidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alpha-L-iduronidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Nombre | Alpha-L-iduronidase Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His |
Especie del huésped | Yeast |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031500
|
enQuireBio™
QP6197-YE-100UG |
100 μg |
626.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16071500
|
enQuireBio™
QP6197-YE-500UG |
500 μg |
1730.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16041500
|
enQuireBio™
QP6197-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16061500
|
enQuireBio™
QP6197-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16081500
|
enQuireBio™
QP6197-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16051500
|
enQuireBio™
QP6197-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
Alpha-L-iduronidase Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_000194.2 |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
APHLVHVDAA RALWPLRRFW RSTGFCPPLP HSQADQYVLS WDQQLNLAYV GAVPHRGIKQ VRTHWLLELV TTRGSTGRGL SYNFTHLDGY LDLLRENQLL PGFELMGSAS GHFTDFEDKQ QVFEWKDLVS SLARRYIGRY GLAHVSKWNF ETWNEPDHHD FDNVSMTMQG FLNYYDACSE GLRAASPALR LGGPGDSFHT PPRSPLSWGL LRHCHDGTNF FTGEAGVRLD YISLHRKGAR SSISILEQEK VVAQQIRQLF PKFADTPIYN DEADPLVGWS LPQPWRADVT YAAMVVKVIA QHQNLLLANT TSAFPYALLS NDNAFLSYHP HPFAQRTLTA RFQVNNTRPP HVQLLRKPVL TAMGLLALLD EEQLWAEVSQ AGTVLDSNHT VGVLASAHRP QGPADAWRAA VLIYASDDTR AHPNRSVAVT LRLRGVPPGP GLVYVTRYLD NGLCSPDGEW RRLGRPVFPT AEQFRRMRAA EDPVAAAPRP LPAGGRLTLR PALRLPSLLL VHVCARPEKP PGQVTRLRAL PLTQGQLVLV WSDEHVGSKC LWTYEIQFSQ DGKAYTPVSR KPSTFNLFVF SPDTGAVSGS YRVRALDYWA RPGPFSDPVP YLEVPVPRGP PSPGNP | |
3425 | |
IDUA |